Wichtige Dokumente
PHL89486
Peimin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Dihydroisoimperialin, Verticin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[C@H]1CC[C@@]2([H])[C@](O)(C)[C@@]3([H])CC[C@@]4([H])[C@]5([H])C[C@H](O)[C@@]6([H])C[C@@H](O)CC[C@]6(C)[C@@]5([H])C[C@@]4([H])[C@]3([H])CN2C1
InChI
1S/C27H45NO3/c1-15-4-7-25-27(3,31)21-6-5-17-18(20(21)14-28(25)13-15)11-22-19(17)12-24(30)23-10-16(29)8-9-26(22,23)2/h15-25,29-31H,4-14H2,1-3H3/t15-,16-,17+,18+,19-,20-,21-,22-,23+,24-,25-,26+,27-/m0/s1
InChIKey
IUKLSMSEHKDIIP-BZMYINFQSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
PHL89486-10MG | 4054839926259 |