Merck
PHL89263
Quercetin Dihydrat
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-4H-1-benzopyran-4-on Dihydrat, 3,3′,4′,5,7-Pentahydroxy-flavon Dihydrat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H10O7 · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
338.27
Farbindexnummer:
75670
Beilstein:
317313
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Form
powder
Hersteller/Markenname
PhytoLab
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
SMILES String
OC(C(O)=C1)=CC=C1C2=C(O)C(C3=C(O)C=C(O)C=C3O2)=O
InChI
1S/C15H10O7.2H2O/c16-7-4-10(19)12-11(5-7)22-15(14(21)13(12)20)6-1-2-8(17)9(18)3-6;;/h1-5,16-19,21H;2*1H2
InChIKey
GMGIWEZSKCNYSW-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Biochem./physiol. Wirkung
Quercetin Dihydrat ist ein Flavonoid mit antitumor Aktivität
Quercetin-Dihydrat ist ein Flavonoid mit Antitumor-Aktivität. Quercetin ist ein Hemmer der mitochondrialen ATPase und Phosphodiesterase. Es hemmt die PI3-Kinase-Aktivität und hemmt leicht die PIP-Kinase-Aktivität. Quercetin hat antiproliferative Wirkung auf Krebszelllinien, reduziert das Wachstum von Krebszellen über Typ-II-Östrogen-Rezeptoren und hält menschliche leukämischeT-Zellen in der späten G1-Phase des Zellzyklus.
Sonstige Hinweise
This compound is commonly found in plants of the genus: angelica arnica carum echinacea eucalyptus ginkgo glycyrrhiza hypericum lycium pimpinella primula sambucus silybum
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
PHL89263-20MG