Wichtige Dokumente
PHL86266
Ganodermanontriol
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
26-Hydroxyganodermanondiol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C1CC[C@@]2(C)[C@](CC=C3C2=CC[C@@]4(C)[C@@]3(C)CC[C@]4([H])[C@H](C)CC[C@H](O)[C@@](O)(C)CO)([H])C1(C)C
InChI
1S/C30H48O4/c1-19(8-11-25(33)30(7,34)18-31)20-12-16-29(6)22-9-10-23-26(2,3)24(32)14-15-27(23,4)21(22)13-17-28(20,29)5/h9,13,19-20,23,25,31,33-34H,8,10-12,14-18H2,1-7H3/t19-,20-,23+,25+,27-,28-,29+,30?/m1/s1
InChIKey
KASALCUNLBTNAA-VIKWRQSJSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)