Wichtige Dokumente
PHL80456
Gartanin
phyproof® Reference Substance
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C1C2=C(O)C(CC=C(C)C)=C(O)C(CC=C(C)C)=C2OC3=C1C(O)=CC=C3O
InChI
1S/C23H24O6/c1-11(2)5-7-13-19(26)14(8-6-12(3)4)22-18(20(13)27)21(28)17-15(24)9-10-16(25)23(17)29-22/h5-6,9-10,24-27H,7-8H2,1-4H3
InChIKey
OJXQLGQIDIPMTE-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)