Wichtige Dokumente
PHL80579
Cyanidin-3-sophorosidchlorid
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Cyanidin-3-O-(2-O-β-D-glucopyranosyl)-β-D-glucopyranosidchlorid, Cyanidin-3-diglucosid, Sophorosid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
−20°C
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
PHL80579-5MG |