Wichtige Dokumente
PHL83886
Parishin B
phyproof® Reference Substance
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O[C@H]1[C@H](OC2=CC=C(COC(CC(CC(O)=O)(O)C(OCC3=CC=C(O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O4)C=C3)=O)=O)C=C2)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)