Wichtige Dokumente
700076P
Avanti
8(14)-dehydrocholesterol
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
cholesta-5,8(14)-dien-3β-ol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (700076P-1mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
SMILES String
C[C@@]12C(CCC2C(CCCC(C)C)C)=C3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)C3CC1
InChIKey
DJNCIOAUQVURTQ-KVMRZRRHSA-N
Verwandte Kategorien
Biochem./physiol. Wirkung
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)