Wichtige Dokumente
PHL83885
Parishin
phyproof® Reference Substance
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C(OCC1=CC=C(O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C=C1)C(CC(OCC3=CC=C(O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)C=C3)=O)(O)CC(OCC5=CC=C(O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)C=C5)=O
InChI
1S/C45H56O25/c46-15-27-32(51)35(54)38(57)41(68-27)65-24-7-1-21(2-8-24)18-62-30(49)13-45(61,44(60)64-20-23-5-11-26(12-6-23)67-43-40(59)37(56)34(53)29(17-48)70-43)14-31(50)63-19-22-3-9-25(10-4-22)66-42-39(58)36(55)33(52)28(16-47)69-42/h1-12,27-29,32-43,46-4
InChIKey
WYKQPGOKTKQHQG-SHGJSZTHSA-N
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)