Wichtige Dokumente
PHL89293
Yangonin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
4-Methoxy-6-((E)-4-methoxystyryl)-pyran-2-on
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1ccc(cc1)\C=C\C2=CC(OC)=CC(=O)O2
InChI
1S/C15H14O4/c1-17-12-6-3-11(4-7-12)5-8-13-9-14(18-2)10-15(16)19-13/h3-10H,1-2H3/b8-5+
InChIKey
XLHIYUYCSMZCCC-VMPITWQZSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)