Wichtige Dokumente
PHL80506
DOTAP-Chlorid
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
2,3-Dimethoxy-12-methyl-[1,3]benzodioxolo[5,6-c]phenanthridiniumchlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥98.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Format
neat
SMILES String
C[N+]1=CC2=CC(OC)=C(OC)C=C2C3=CC=C4C=C5C(OCO5)=CC4=C31.[Cl-]
InChI
1S/C21H18NO4.ClH/c1-22-10-13-7-17(23-2)18(24-3)8-15(13)14-5-4-12-6-19-20(26-11-25-19)9-16(12)21(14)22;/h4-10H,11H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
QLDAACVSUMUMOR-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)