Wichtige Dokumente
PHL80435
α,β-Elemolsäure
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Elemolsäure, α/β-Gemisch, α,β-Elemadienolsäure, 3α,β-Hydroxytirucallsäure, 3-Hydroxy-tirucalla-8,24-dien-21-säure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥75.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C\C(C)=C\CC[C@@H]([C@@H]1CC[C@]2(C)C3=C(CC[C@@]12C)[C@@]4(C)CCC(O)C(C)(C)[C@@H]4CC3)C(O)=O
InChIKey
NBSBUIQBEPROBM-RBCDNMFMSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)