Wichtige Dokumente
22133
(−)-α-Cedren
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonym(e):
(1S,2R,5S)-2,6,6,8-Tetramethyl-tricyclo[5.3.1.01.5]undec-8-en
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]20/D −88±1°, c = 10% in ethanol
Brechungsindex
n20/D 1.498
bp
261-262 °C (lit.)
Dichte
0.932 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
C[C@@H]1CC[C@H]2C(C)(C)[C@H]3C[C@@]12CC=C3C
InChI
1S/C15H24/c1-10-7-8-15-9-12(10)14(3,4)13(15)6-5-11(15)2/h7,11-13H,5-6,8-9H2,1-4H3/t11-,12+,13+,15+/m1/s1
InChIKey
IRAQOCYXUMOFCW-OSFYFWSMSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
219.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
104 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?