Wichtige Dokumente
441619
(1S)-(+)-3-Caren
99%
Synonym(e):
(+)-3-Caren, (1S)-3,7,7-Trimethyl-bicyclo[4.1.0]hept-3-en
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]20/D +17°, neat
Brechungsindex
n20/D 1.472 (lit.)
bp
170-172 °C (lit.)
Dichte
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[H][C@@]12CC=C(C)C[C@]1([H])C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-9(6-7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3/t8-,9+/m1/s1
InChIKey
BQOFWKZOCNGFEC-BDAKNGLRSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
116.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
47 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?