Wichtige Dokumente
112089
(−)-β-Pinen
99%
Synonym(e):
(1S)-(−)-β-Pinen, (1S,5S)-2(10)-Pinen, (1S,5S)-6,6-Dimethyl-2-methylenbicyclo[3.1.1]heptan
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
4.7 (vs air)
Dampfdruck
~2 mmHg ( 20 °C)
Assay
99%
Optische Aktivität
[α]20/D −21°, neat
Brechungsindex
n20/D 1.478 (lit.)
bp
165-167 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−61 °C (lit.)
Dichte
0.859 g/mL at 25 °C
SMILES String
[H][C@]12CCC(=C)[C@]([H])(C1)C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9-/m0/s1
InChIKey
WTARULDDTDQWMU-IUCAKERBSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
102.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
39 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCUnser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..