G005054
GC Analysis of β-Pinene Enantiomers on Astec® CHIRALDEX™ G-DP
suitable for GC
About This Item
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Testparameter
column: Astec CHIRALDEX G-DP, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (78033AST)
oven: 70 °C
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 30 psi
injection: 0.2 μL, 80:1 split
sample: 5 mg/mL in ethanol
peak 1: l-β-pinene
peak 2: d-β-pinene
Anwendung(en)
chemicals and industrial polymers
flavors and fragrances
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Analytische Säule
Anwendung
Standard
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)