Merck
K08670732
Kromasil® C8 HPLC Column
10 μm particle size, pore size 100 Å, L × I.D. 250 mm × 4.6 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
L × ID:
250 mm × 4.6 mm
Partikelgröße:
10 μm
Aktive Matrixgruppe:
C8 (octyl) phase
Porengröße:
100 Å
Produktlinie
Kromasil®
Hersteller/Markenname
Kromasil® KR100-10-C8-4.6X250
Verfügbarkeit
available only in USA, Canada and Puerto Rico
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
250 mm × 4.6 mm
Aktive Matrixgruppe
C8 (octyl) phase
Partikelgröße
10 μm
Porengröße
100 Å
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Verwandte Kategorien
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)