BP1045
Terbutalin-Unreinheit C
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonym(e):
1-(3,5-Dihydroxyphenyl)-2-[(1,1-dimethylethyl)-amino]-ethanon, Terbutalon
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
terbutaline
Form
crystals
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
BP
Anwendung(en)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Also used in monographs such as:
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)