Wichtige Dokumente
S0383
Sulfameter
Synonym(e):
5-Methoxysulfadiazin, N1-(5-Methoxypyrimidin-2-yl)-sulfanilamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
Lagerbedingungen
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Light sensitive.)
Farbe
white to faint yellow
Wirkungsspektrum von Antibiotika
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycobacteria
parasites
Wirkungsweise
enzyme | inhibits
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1cnc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)nc1
InChI
1S/C11H12N4O3S/c1-18-9-6-13-11(14-7-9)15-19(16,17)10-4-2-8(12)3-5-10/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,14,15)
InChIKey
GPTONYMQFTZPKC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)