Wichtige Dokumente
S6252
Sulfapyridin
≥99.0%
Synonym(e):
4-Amino-N-(2-pyridyl)-benzolsulfonamid, N1-(Pyridin-2-yl)-sulfanilamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0%
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2ccccn2
InChI
1S/C11H11N3O2S/c12-9-4-6-10(7-5-9)17(15,16)14-11-3-1-2-8-13-11/h1-8H,12H2,(H,13,14)
InChIKey
GECHUMIMRBOMGK-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?