BP581
Gliquidon-Sulfonamid
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonym(e):
4-[2-(3,4-Dihydro-7-methoxy-4,4-dimethyl-1,3-dioxo-2(1H)-isochinolinyl)-ethyl]-benzolsulfonamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
gliquidone
Form
solid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
BP
Anwendung(en)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C20H22N2O5S/c1-20(2)17-9-6-14(27-3)12-16(17)18(23)22(19(20)24)11-10-13-4-7-15(8-5-13)28(21,25)26/h4-9,12H,10-11H2,1-3H3,(H2,21,25,26)
InChIKey
YJHGEYXLMLMFCF-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)