Merck
96957
Supelco
Diphenylcarbonat
analytical standard
About This Item
Lineare Formel:
(C6H5O)2CO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.22
Beilstein:
1074863
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.21
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Methode(n)
HPLC: suitable
bp
301-302 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
79-82 °C (lit.)
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O=C(Oc1ccccc1)Oc2ccccc2
InChI
1S/C13H10O3/c14-13(15-11-7-3-1-4-8-11)16-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChIKey
ROORDVPLFPIABK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
334.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
168 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)