Wichtige Dokumente
258741
1-Hexadecanol
ReagentPlus®, 99%
Synonym(e):
Cetylalkohol, Palmitylalkohol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reagent
Qualitätsniveau
Dampfdichte
8.34 (vs air)
Dampfdruck
<0.01 mmHg ( 43 °C)
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
99%
Form
solid
Selbstzündungstemp.
483 °F
Expl.-Gr.
8 %
dilution
(for general lab use)
bp
179-181 °C/10 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
48-50 °C (lit.)
Löslichkeit
ethanol: soluble 100 mL/mL, clear to very slightly hazy, colorless
Dichte
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C16H34O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h17H,2-16H2,1H3
InChIKey
BXWNKGSJHAJOGX-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- (±)-2-methoxyheptadecanoic acid (fatty acid)
- high-chain fatty acid esters of 1-hexadecanol, novel organic phase change material for thermal energy storage
- hexadecane (alkane) in the presence of membrane fraction of Vibrio furnissii M1
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?