Wichtige Dokumente
D206539
Diphenylcarbonat
ReagentPlus®, 99%
Synonym(e):
Bisphenyl carbonate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
99%
Form
crystals
bp
301-302 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
79-82 °C (lit.)
SMILES String
O=C(Oc1ccccc1)Oc2ccccc2
InChI
1S/C13H10O3/c14-13(15-11-7-3-1-4-8-11)16-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChIKey
ROORDVPLFPIABK-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
334.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
168 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
D206539-1KG | 4061838353818 |
D206539-5KG | |
D206539-100G | 4061838353801 |
D206539-10KG | |
D206539-5G |