400068
Tetrafluorborsäure-Diethylether-Komplex
Synonym(e):
Fluorborsäure-Diethylether-Komplex
About This Item
Form
liquid
Qualitätsniveau
Dichte
1.19 g/mL at 20 °C (lit.)
1.18 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
F.FB(F)F.CCOCC
InChI
1S/C4H10O.BF3.FH/c1-3-5-4-2;2-1(3)4;/h3-4H2,1-2H3;;1H
InChIKey
XFHGDBFMJCLEOW-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
264.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
129 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter