819325
TSKgel® ODS-80Ts (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 1 cm × 2 mm, C18 (octadecyl) phase
Synonym(e):
TSKgel® Reversed Phase HPLC Guard Cartridge
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
TSKgel® ODS-80Ts Guard Cartridge, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 1 cm × 2 mm, 5 μm particle size, pkg of 3 ea
Materialien
stainless steel
Agentur
suitable for USP L1
Produktlinie
TSKgel®
Verpackung
pkg of 3 ea
Hersteller/Markenname
Tosoh ODS-80Ts, 19325
Kennzeichnungsgrad
15% Carbon, monolayer, endcapped
Parameter
10-100% organic solvent
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
1 cm × 2 mm
Oberflächenbereich
425 m2/g
Matrix
silica particle platform
Aktive Matrixgruppe
C18 (octadecyl) phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
80 Å
Betriebs-pH-Wert
2.0-7.5
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Reversed-phase liquid chromatography (RPLC) is the preferred method for analysis and purification of polar and nonpolar compounds that are soluble in mixtures of water and organic solvents.
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Erforderlich, aber nicht bereitgestellt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)