Wichtige Dokumente
59352-U21
Discovery® C8 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 2.1 mm, HPLC Column
Synonym(e):
C8 Reversed-Phase Chromatography Column
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
HPLC-Säule Discovery® C8, 5 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 2.1 mm
Materialien
stainless steel column
Agentur
suitable for USP L7
Produktlinie
Discovery®
Leistungsmerkmale
endcapped
Hersteller/Markenname
Discovery®
Verpackung
1 ea of
Kennzeichnungsgrad
7.5% Carbon loading
Parameter
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × ID
5 cm × 2.1 mm
Oberflächenbereich
200 m2/g
Oberflächendeckung
3.4 μmol/m2
Verunreinigungen
<10 ppm metals
Matrix
silica gel, high purity, spherical base material
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
C8 (octyl) phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
180 Å
pH Betriebsbereich
2-8
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Verwandte Kategorien
Anwendung
- UHPLC-MS/MS method for chiral separation of 3-hydroxy fatty acids: Highlighting the adaptability of the Discovery® C8 column, this paper details its application in a sophisticated chiral separation method, underscoring its importance in clinical diagnostics and research (Fu et al., 2023).
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Ausgezeichnete Reproduzierbarkeit
- Schnellere Trennung von stark hydrophoben Analyten als bei C18-Säulen
- Stabile, gering blutende LC-MS-Trennungen
- Hervorragende Peakformen bei basischen und sauren Analyten
- Kompatibel mit schwach organischen/hochwässrigen mobilen Phasen
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Discovery C18 and C8 HPLC Columns products offered