Merck
818545
Endfitting w/ Fixed 2 μm Frit for 2 mm ID SS TSKgel® Columns
stainless steel frit, pkg of 1 ea
Synonym(e):
TSKgel® Hardware and Accessories
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
Porengröße:
2 μm
Materialien
stainless steel frit
Produktlinie
TSKgel®
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Tosoh 18545
Methode(n)
HPLC: suitable
Porengröße
2 μm
Kompatibilität
Tosoh 2 mm ID SS TSKgel Columns
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)