Merck
806191
Endfitting w/ Fixed 10 μm Frit for 21.5 mm ID TSKgel® Columns
stainless steel frit, pkg of 1 ea
Synonym(e):
TSKgel® Hardware and Accessories
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
Porengröße:
10 μm
Materialien
stainless steel frit
Produktlinie
TSKgel®
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Tosoh 06191
Methode(n)
HPLC: suitable
Porengröße
10 μm
Kompatibilität
Tosoh 21.5 mm ID TSKgel Columns
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)