Merck
818255
Endfitting with fixed 1 μm frit for TSKgel® Super Series RP and SuperH2 Columns
stainless steel frit, pore size 1 μm, pkg of 1 ea
Synonym(e):
TSKgel® Hardware and Accessories
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
Materialien
stainless steel frit
Produktlinie
TSKgel®
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Tosoh 18255
Methode(n)
HPLC: suitable
Porengröße
1 μm
Kompatibilität
Tosoh TSKgel® Super Series columns
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)