Merck
817501
TSKgel® Octadecyl-2PW (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 6 mm, C18 (octadecyl) phase
Synonym(e):
TSKgel® Reversed Phase HPLC Column (Polymer-based)
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
eCl@ss:
32110501
Produktbezeichnung
TSKgel® Umkehrphasen-HPLC-Säule (polymerbasiert), phase C18 (octadecyl), L × I.D. 15 cm × 6 mm, 5 μm particle size
Materialien
stainless steel hardware
Produktlinie
TSKgel®
Hersteller/Markenname
Tosoh 17501
Kennzeichnungsgrad
1 meq/mL ligand density (estimate)
Parameter
0-100% organic solvent
1.5 mL/min flow rate
120 bar max. pressure
4-50 °C temperature
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
15 cm × 6 mm
Matrix
polymer particle platform
Aktive Matrixgruppe
C18 (octadecyl) phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
125 Å
Betriebs-pH-Wert
2-12
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Highly cross-linked polymethacrylate base material of TSKgel Octadecyl-2PW provides excellent stability in high pH buffer systems and can withstand rigorous cleaning with either acid or base. The 125Å pores allow for anaylsis of peptides up to 8,000 Da. Columns packed with larger particle sizes are available for semi-preparative scale separations.
Polymerbasierte Partikel für die Umkehrphasen(RP)-HPLC besitzen gegenüber kieselgelbasierten Partikeln generell zwei Vorteile: Sie sind toleranter gegenüber Einsatzbedingungen mit hohem oder niedrigem pH-Wert, und sie weisen nicht die Interaktionen mit Silanol auf, die bei manchen basischen Analyten Peak-Tailing verursachen. Außerdem enthalten manche Kieselgele intrinsisch Metalle, die bei empfindlichen Biomolekülen zu Chelationsproblemen und damit zu einer schlechten Wiederfindung führen. Polymere TSKgel-Säulen sind mit C18- und Phenyl-Funktionsgruppen und mit unterschiedlicher Porosität der Partikel erhältlich. Schnelle Kinetik und quantitative Proteingewinnung bei einer Beladung im Submikrogrammbereich sind charakteristisch für nicht-poröse, harzbasierte TSKgel Octadecyl-NPR-Säulen.
  • Octadecyl-2PW-Partikel besitzen Poren mit einer Größe von 125 Å.
  • Octadecyl-4PW-Partikel besitzen Poren mit einer Größe von 500 Å.
  • Phenyl-5PW-RP-Partikel besitzen Poren mit einer Größe von 1000 Å.
  • Octadecyl-NPR-Partikel sind nicht-porös.
Physikalische Form
Shipped in 55% acetonitrile - 45% water.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Vorsäule
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)