Merck
84657
Sigma-Aldrich
Mikropartikel auf Polymethylmethacrylatbasis
size: 40 μm
Synonym(e):
2-Methyl-2-propensäure Homopolymer, 2-Propensäure, 2-methyl Homopolymer, Micropartikel auf PMAA-Basis, Micropartikel auf Poly-(methacrylsäure)-Basis, Polymethacrylat
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116105
NACRES:
NA.21
Qualitätsniveau
Form
suspension
Konzentration
10% (solids)
Partikelgröße
40 μm std dev <0.8 μm, coeff var <2%
Lagertemp.
2-8°C
Hinweis zur Analyse
Die exakten Werte für Teilchengrösse und Standardabweichung werden für jede Charge auf 0.01 μm genau bestimmt und auf dem Zertifikat ausgewiesen (Analyse mit Coulter Multisizer).
Dichte: 1.22 g/cm3
Temperaturbeständigkeit: ≤100 °C
Polymethacrylat-Partikel haben ebenfalls eine sehr enge Grössenverteilung und spherische Form. Die Oberfläche ist negativ geladen. Sie zeichnen sich durch eine gute Biokompatibilität und reduzierte unspezifische Proteinbildung aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)