Merck
87896
Supelco
Micropartikel Grössenstandard auf Polystyrolbasis monodispers
analytical standard, size: 20.0 μm
Synonym(e):
Grössenstandards
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Form
aqueous suspension
particles
Quervernetzung
2 % cross-linked
Konzentration
2% (solids)
Partikelgröße
20.0 μm std dev <0.4 μm, coeff var <2%
Anwendung(en)
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Monodisperse polystyrene based micro particles (size: 20.0 μm) are a particle size standard, designed for identifying the particle size distribution (PSD) profile of test samples.
Anwendung
Fit for use in equipment particle size calibration.
Also used to:
  • standardize methods of size-dependent chromatographic separations.
  • validate the Airy Disc First Fringe (ADFF) analysis technique based on size measurements.
  • determine the impact of polystyrene microplastic exposure on feeding capacity of marine copepod Calanus helgolandicus.
  • produce monolayers in the synthesis of 2D nanomaterials coated micromotors
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • suitable for routine instrument calibration checks, testing and corrections
  • available in 5 mL pack size as a neat sample
Hinweis zur Analyse
Für jede Charge werden genaue Werte der Partikelgröße und Standardabweichung mit einer Genauigkeit von 0,001 μm ermittelt. Die Größenbestimmung dieser Partikel befolgt die vom National Institute of Standards and Technology (NIST, USA) bzw. die vom Community Bureau of Reference (BCR) vorgeschriebenen Verfahren, insbes.:
  • Transmissionselektronenmikroskopie (TEM)
  • Rasterelektronenmikroskopie
  • Lichtmikroskopie
  • Coulter Zähler mit MDF-System
Die Kalibrierung der Geräte wird anhand der NIST- bzw. BCR-Standards hinsichtlich der Partikelgröße durchgeführt.
Rechtliche Hinweise
Coulter is a trademark of Beckman Coulter, Inc.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
410.0 °F
Flammpunkt (°C)
210 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
2D nanomaterials wrapped janus micromotors with built-in multiengines for bubble, magnetic, and light driven propulsion
Yuan K, et al.
Chemistry of Materials, 32(5), 1983-1992 (2020)
The impact of polystyrene microplastics on feeding, function and fecundity in the marine copepod Calanus helgolandicus
Cole M, et al.
Environmental Science & Technology, 49(2), 1130-1137 (2015)
Capillary hydrodynamic chromatography reveals temporal profiles of cell aggregates
Tang R-Y, et al.
Analytica Chimica Acta, 910, 75-83 (2016)
Growth phenotype screening of Schizosaccharomyces pombe using a Lensless microscope
Penwill AL, et al.
Biosensors And Bioelectronics, 54(8), 345-350 (2014)