Merck
72938
Supelco
Micropartikel Grössenstandard auf Polystyrolbasis monodispers
analytical standard, size: 1.0 μm
Synonym(e):
Grössenstandards
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Form
aqueous suspension
particles
Quervernetzung
0 % cross-linked
Konzentration
2% (solids)
Partikelgröße
1.0 μm std dev <0.05 μm
Anwendung(en)
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Monodisperse polystyrene based micro particles (size: 1 μm) are a particle size standard, ideal for characterizing particle size distribution (PSD) of test samples.
Anwendung
Used to test the performance of particle sizers and particle counters.
Monodisperse polystyrene latex particles are also used to calibrate:
  • Airy Disc First Fringe (ADFF) analysis method based on size measurements
  • Aerosol instruments
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • suitable for routine instrument calibration checks, testing and corrections
  • available in 5 mL and 10 mL pack sizes as neat samples
Hinweis zur Analyse
Für jede Charge werden genaue Werte der Partikelgröße und Standardabweichung mit einer Genauigkeit von 0,001 μm ermittelt. Die Größenbestimmung dieser Partikel befolgt die vom National Institute of Standards and Technology (NIST, USA) bzw. die vom Community Bureau of Reference (BCR) vorgeschriebenen Verfahren, insbes.:
  • Transmissionselektronenmikroskopie (TEM)
  • Rasterelektronenmikroskopie
  • Lichtmikroskopie
  • Coulter Zähler mit MDF-System
Die Kalibrierung der Geräte wird anhand der NIST- bzw. BCR-Standards hinsichtlich der Partikelgröße durchgeführt.
Rechtliche Hinweise
Coulter is a trademark of Beckman Coulter, Inc.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Extending the Faraday cup aerosol electrometer based calibration method up to 5 ?m
Jarvinen A, et al.
Aerosol Science and Technology, 52(8) (2018)