807467
TOYOPEARL® HW-65S Bulk Media
phase hydroxylated methacrylic polymer, bottle of 250 mL, 20-40 μm
Synonym(e):
TOYOPEARL® HW-65S Bulk-Medien
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
HW-65S
Produktlinie
TOYOPEARL®
Form
slurry
Verpackung
bottle of 250 mL
Parameter
3 bar max. pressure
Methode(n)
LPLC: suitable
Matrix
hydroxylated methacrylic polymer
Aktive Matrixgruppe
hydroxylated methacrylic polymer phase
Partikelgröße
20-40 μm
Porengröße
10,000-1,000,000 Da MW range
Betriebs-pH-Wert
2-13
Trenntechnik
size exclusion (SEC)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifikationen
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)