Merck
661740
Sigma-Aldrich
Poly(vinylphosphonsäure)
greener alternative
Synonym(e):
PVPA, Polyethenylphosphonsäure
About This Item
Lineare Formel:
(C2H5O3P)n
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
26111700
NACRES:
NA.23
Form
powder
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
[P](=O)([O-])([O-])C=C.[H+].[H+]
InChI
1S/C2H5O3P/c1-2-6(3,4)5/h2H,1H2,(H2,3,4,5)
InChIKey
ZTWTYVWXUKTLCP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Poly-(vinylphosphonsäure) (PVPA) ist eine polymere diprotische Säure, die durch eine freie radikalische Polymerisation von VPA synthetisiert werden kann. Sie kann auch durch Verwendung von Vinylphosphonsäure-Methylester als Monomer synthetisiert werden, gefolgt von Verseifung.
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die mit einem oder mehreren der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ im Einklang stehen. Dieses Produkt wurde zu Zwecken der Energieeffizienz verbessert. Weitere Einzelheiten dazu finden Sie hier.
Anwendung
Poly-(vinylphosphonsäure) ist ein vielseitiger Polyelektrolyt, der in verschiedenen Anwendungen von Nutzen ist: als Protonenleiter für Brennstoffzellen, chemische und biologische Sensoren, Bioverbundstoffe sowie Oberflächenmodifizierung und -haftung.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Sevil, F., Bozkurt A.
The Journal of Physical Chemistry, 65, 1659-1662 (2004)
Van Den Brand, J.; Van Gils, S.; BeenTjes, P.C.J.; Terryn, H.; Sivel, V.; de Wit, J.H.W.
Progress in Organic Coatings, 51, 339-350 (2004)
Y E Greish et al.
Biomaterials, 22(8), 807-816 (2001-03-15)
The formation of biocompatible organic-inorganic composites by reactions between tetracalcium phosphate (Ca4(PO4)2O, TetCP) and the biomedical polymer poly(vinyl phosphonic acid) (PVPA) is described. Composites were prepared by hot pressing mixtures of these powders at 80 kpsi and 300 degrees C
Minghan Ren et al.
Analytical chemistry, 77(9), 2700-2707 (2005-04-30)
We report here a chemical sensor based on detecting the mechanical response of a thin (approximately 10-microm) polymer wire stretched across the two prongs of a wristwatch quartz tuning fork (QTF). When the fork is set to oscillate, the wire
Synthesis, microstructure, and acidity of poly (vinylphosphonic acid)
Bingol B, et al.
Macromolecular Rapid Communications, 27(20), 1719-1724 (2006)
Artikel
Advances in the electrochemical conversion of water to and from hydrogen and oxygen have principally been achieved through the development of new materials and by understanding the mechanisms of the degradation of proton exchange membrane fuel cells (PEMFC) during operation.