78289
2-Methyldodecan
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Qualitätsniveau
Produktlinie
TraceCERT®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
SMILES String
CC(C)CCCCCCCCCC
InChI
1S/C13H28/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(2)3/h13H,4-12H2,1-3H3
InChIKey
HGEMCUOAMCILCP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma aldrich.com
Empfohlene Produkte
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
159.1 °F - (External MSDS)
Flammpunkt (°C)
70.60 °C - (External MSDS)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)