Wichtige Dokumente
172456
Tetradecan
≥99%
Synonym(e):
n-Tetradecane
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
6.83 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
1 mmHg ( 76.4 °C)
Assay
≥99%
Selbstzündungstemp.
455 °F
Brechungsindex
n20/D 1.429 (lit.)
bp
252-254 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
5.5 °C (lit.)
Dichte
0.762 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C14H30/c1-3-5-7-9-11-13-14-12-10-8-6-4-2/h3-14H2,1-2H3
InChIKey
BGHCVCJVXZWKCC-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Tetradecan wird auch als Folgendes eingesetzt:
- Kernmaterial für die Herstellung von NEPCM (nanoverkapselte Phasenwechselmaterialien) mit Natriumdodecylsulfat als Emuglator, Resorcin als Systemmodifikator und Harnstoff–Formaldehydharz als Hüllmaterial.
- Als selektives Lösungsmittel zum Untersuchen des Phasenverhaltens von Blockcopolymerschmelzen.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
215.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
102 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
Separation of Decane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Docosane; Tetracosane; Hexacosane; Octacosane
Separation of Hexane; Heptane; Octane; Nonane; Decane; Undecane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Tetracosane; Octacosane; Dotriacontane; Hexatriacontane; Tetracontane; Tetratetracontane
-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol; Neral; Geraniol; Geranial; Undecanal; Citronellyl acetate; Neryl acetate; 3,7-Dimethyl-2,6-octadienyl acetate; 1-Tetradecene; Tetradecane; α-Bisabolol