Wichtige Dokumente
T57401
Tridecan
≥99%
Synonym(e):
Cactus Normal Paraffin N 13, Cetiol iSAN, Paraffin N 13, n-Tridecane
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
6.4 (vs air)
Dampfdruck
1 mmHg ( 59.4 °C)
Assay
≥99%
Brechungsindex
n20/D 1.425 (lit.)
bp
110-112 °C/12 mmHg (lit.)
234 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−6-−4 °C (lit.)
Dichte
0.756 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C13H28/c1-3-5-7-9-11-13-12-10-8-6-4-2/h3-13H2,1-2H3
InChIKey
IIYFAKIEWZDVMP-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Reagent for the hydrodechlorination of 4‑chlorophenol in the presence of bimetallic nanocrystals as a catalyst.
- Reactant to synthesize α, ω-dicarboxylic acids through terminal oxygenation in the presence of an inorganic-biohybrid catalyst.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4 - Asp. Tox. 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
174.2 °F
Flammpunkt (°C)
79 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?