Merck
749-0798
Halbflüchter
suitable for GC, application for SPE
About This Item
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
Testparameter
sample preparation: SPE (Solid Phase Extraction)
sample/matrix: acidified drinking water
SPE tube/cartridge: ENVI-18 DSK SPE Disk, 47 mm (57171)
condition: 5 mL dichloromethane; 5 mL methanol; 5 mL DI water
sample addition: 5 mL water sample
elution: 2 x 5 mL acetonitrile rinsing internal chamber of sample reservoir thoroughly
column: 5% phenyl polysiloxane, 30 m × 0.25 mm I.D., 0.25 μm (Supelco equivalent, SLB-5ms, 28471-U)
oven: 40 °C to 160 °C (3 min), then to 300 °C (3 min) at 6 °C/min
detector: MS, scan range m/z = 45-450
carrier gas: helium, 33 cm/sec
injection: 1 μL split/splitless, 1 min delay
Eignung
application for SPE
Anwendung(en)
environmental
food and beverages
Anwendung
Vorbehandlung der Probe:
1 Liter Trinkwasser mit 6 N HCl auf pH <2 einstellen. 5 mL MeOH zugeben und gründlich mischen
Konditionieren der SPE-Disk mit 5 mL Dichlormethan (das DCM vollständig durch die Disk ziehen lassen) und 5 mL MeOH
Equilibrieren mit 5 mL DI H2O
Aufgabe der Wasserprobe, 100 mL/min
Elution mit 2 x 5 mL MeCN, dabei die innere Kammer des Probenreservoirs gründlich spülen
Rechtliche Hinweise
ENVI is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Analyt
Beschreibung
    2,2′,3′,4,6-Pentachlorobiphenyl
    2-Chlorobiphenyl
    Chrysene
    2,2′,3,3′,4,4′,6-Heptachlorobiphenyl
    Diethyl phthalate
    Simazine
    Hexachlorocyclopentadiene
    2,3-Dichlorobiphenyl
    Alachlor
    α-Chlordane
    Atrazine
    Fluorene
    Aldrin
    2,2′,4,4′-Tetrachlorobiphenyl
    Anthracene
    Benzo[b]fluoranthene
    Dibenz[a,h]anthracene
    Hexachlorobenzene
    γ-BHC, certified reference material, 1000 μg/mL in methanol
    trans-Nonachlor
    Benzo[k]fluoranthene
    Pentachlorophenol
    Perylene-d12
    Acenaphthylene
    2,2′,3,3′,4,5′,6,6′-Octachlorobiphenyl
    Heptachlor
    Di-n-butyl phthalate, analytical standard, ampule of 5000 mg
    Methoxychlor
    Benzo[a]pyrene
    Dimethyl phthalate
    2,4′,5-Trichlorobiphenyl
    Heptachlor epoxide, PESTANAL®, analytical standard, isomer B
    γ-Chlordane
    Acenaphthene-d10
    Pyrene
    2,2′,4,4′,5,6′-Hexachlorobiphenyl
    Indeno[1,2,3-cd]pyrene
    Endrin
    Phenanthrene
    Benz[a]anthracene
    Alle anzeigen (40)
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)