57174
ENVI-Disk™ Halterverteiler
Process up to 6x 1L samples simultaneously
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
Empfohlene Produkte
Allgemeine Beschreibung
Das ENVI-Disk-Vakuum-Extraktionsgerät faßt bis zu sechs ENVI-Disk-Halter mit Kolben und bietet somit die Möglichkeit bis zu sechs 1-Literproben gleichzeitig zu extrahieren. Jede der sechs Stationen kann durch ein Flußkontrollventil individuell gesteuert werden. Beim Schließen dieser Ventile wird der Kolben belüftet. Die Flußrate wird durch das Nadelventil am Extraktionsgerät gesteuert.
Das Gerät besteht aus einer stabilen Kunststoffgrundplatte mit sechs Stationen, sechs Flußkontrollventilen, einem Nadelventil, einem Vakuummanometer und einem Vakuumschlauch. Eine 1-Liter-Glasflasche im Extraktionsgerät dient als Falle zum Schutz der Vakuumpumpe vor eventuell aus einem Kolben überlaufende Flüssigkeit.
Das Gerät besteht aus einer stabilen Kunststoffgrundplatte mit sechs Stationen, sechs Flußkontrollventilen, einem Nadelventil, einem Vakuummanometer und einem Vakuumschlauch. Eine 1-Liter-Glasflasche im Extraktionsgerät dient als Falle zum Schutz der Vakuumpumpe vor eventuell aus einem Kolben überlaufende Flüssigkeit.
Rechtliche Hinweise
ENVI-Disk is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)