Merck
DWK261313609
DURAN® test tube
borosilicate glass, tube volume (35 mL), straight rim, tube diam. (25 mm) , External Thread
Synonym(e):
261313609
About This Item
UNSPSC-Code:
41121700
NACRES:
NB.17
Materialien
borosilicate glass
Sterilität
sterile; autoclaved
Leistungsmerkmale
graduations: no
Verpackung
case of 50 ea
Hersteller/Markenname
DURAN® 261313609
Röhrchendurchm.
(25 mm) , External Thread
Röhrchenvolumen
(35 mL)
Allgemeine Beschreibung
Thick-walled and therefore mechanically very resistant. With round bottom and beaded rim.
Rechtliche Hinweise
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)