Merck
575650-U
Supelco
PlatePrep 96-Well-Vakuumverteiler
Starter kit
Synonym(e):
SPE- Platte mit 96 Wells, Vakuum-Starterkit
About This Item
UNSPSC-Code:
41115854
NACRES:
NB.21
Materialien
polypropylene tube
Qualitätsniveau
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Anwendung(en)
food and beverages
Allgemeine Beschreibung
Das PlatePrep Vakuum-Extraktionsgerät besteht aus einem durchsichtigen Oberteil aus Acrylglas, für ein leichteres Beobachten der Flussraten während der Verarbeitung der SPE-96-Well-Plate. Der untere Teil aus Polypropylen bietet eine hervorragende chemische Widerstandsfähigkeit. Ein angebrachtes Vakuum-Manometer mit Belüftungsventil ermöglicht die Flusskontrolle für die Well-Plate.
Verwenden Sie dieses kompakte Vakuum-Extraktionsgerät in Verbindung mit einer Discovery SPE-96-Well-Plate, um bis zu 96 Proben gleichzeitig bearbeiten zu können. Die Steuerung durch ein einziges Ventil, die parallele Bearbeitungskapazität und eine gleichförmige Flussdynamik ermöglichen eine einfachere Methodenentwicklung und eine größere Reproduzierbarkeit. Nicht verwendete Zellen können abgedeckt und zu einem späteren Zeitpunkt genutzt werden.
96-Well Plate Starter Kit enthält:
  • 1 PlatePrep Vacuum-Extraktionsgerät
  • 1 96-Square-Well Sammelplatte, 2 mL, PP
  • 2 Einweg-Reservoir/Abfallschalen, PVC
  • 1 96 Square-Well Abdeckmatte zum Durchstechen
  • 5 Reagenzienreservoirs
  • 1 Röhrchengestell mit 96 1.2 mL PP-Röhrchen (Cluster-Tube Rack)
Komponenten
Starter Kit beinhaltet:
  • 1 PlatePrep Vakuumextraktionsgerät
  • 1 96 Quadrate Well Sammelplatte, 2 mL, Polypropylene
  • 2 Einwegreservoire/Abfallschalen, PVC
  • 1 96 sq. well pierceable cap mat
  • 5 Reagenzien Reservoire
  • 1Röhrchengestell (Cluster Tube Rack)
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Matthew J Dominguez et al.
Protein expression and purification, 152, 84-91 (2018-07-25)
Protein purification is essential in the study of protein structure and function, and the development of novel therapeutics. Many studies require purifying multiple proteins at once, increasing the demand for improved purification methods. We hypothesized that multiple chromatography columns could