713-1025
HPLC Analysis of Proteins on TSKgel® Butyl-NPR
application for HPLC
About This Item
Empfohlene Produkte
Methode(n)
HPLC: suitable
Testparameter
column: TSKgel Butyl-NPR, 3.5 cm × 4.6 mm I.D., 2.5 μm particles (814947)
mobile phase: [A] 0.1 M phosphate buffer, pH 7.0 plus ammonium sulfate, 2.3 M to 0 M in 12 min [B & C] = 0.1 M phosphate buffer, pH 7.0 plus ammonium sulfate, 1.8 M to 0 M in 60 min
flow rate: 1 mL/min
detector: UV, 280 nm
Eignung
application for HPLC
Anwendung(en)
life science and biopharma
Rechtliche Hinweise
Analyt
Analytische Säule
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)