Merck
842168
TSKgel® Butyl-NPR (2.5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 10 cm × 4.6 mm, C4 (butyl) phase
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
Produktbezeichnung
HPLC-Säule TSKgel® Butyl-NPR, phase C4 (butyl), L × I.D. 10 cm × 4.6 mm, 2.5 μm particle size
Materialien
stainless steel
Produktlinie
TSKgel®
Hersteller/Markenname
Tosoh 42168
Parameter
≤4 M salt concentration
≤50% organic solvent
1.5 mL/min flow rate
10-60 °C temperature
200 bar max. pressure
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
10 cm × 4.6 mm
Matrix
hydroxylated methacrylic polymer
Aktive Matrixgruppe
C4 (butyl) phase
Partikelgröße
2.5 μm
Betriebs-pH-Wert
2-12
Trenntechnik
hydrophobic interaction (HIC)
Allgemeine Beschreibung
TSKgel® Butyl-NPR-Säulen sind nicht so hydrophob, d. h. weniger zurückhaltend, wie Phenyl-5PW- und Ether-5PW-Säulen. Sie sind die beste Wahl für Hochgeschwindigkeitstrennungen und bieten eine ausgezeichnete Rückgewinnung, selbst bei hydrophoberen Proteinen. Das nicht poröse Harz erfordert geringere Probenladung und führt zu schnelleren Analysen, weil die Bindungskinetik nur auf der Oberfläche des Beads stattfindet.′ Das extrem effiziente 2,5-μm-Bead ermöglicht schnelle, hocheffiziente Trennungen unter Verwendung einer Säule mit einem Innendurchmesser von 3,5 cm x 4,6 mm. Dadurch ist die Säule TSKgel Butyl-NPR ideal für zeitkritische Qualitätskontrollanalysen oder Anwendungen mit begrenzten Proben. Das Grundmaterial der Säule TSKgel Butyl-NPR ist Polymethacrylat und die Säule ist bei sauren oder kaustischen Reinigungsverfahren bis 1 N stabil.
Empfohlene Produkte
LiChropur-Reagenzien eignen sich ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Rechtliche Hinweise
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)