Merck
59026
Valco® Verbinder
internal reducing, for connecting 1/16 to 1/32 in., bore size 0.25 mm
Synonym(e):
1/16" AUF 1/32" REDUZIERSTÜCK
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
Materialien
stainless steel union and fittings
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
VICI Valco® ZRU1.5
Bohrungsgröße
0.25 mm
Fitting
10-32 Valco for 1/16 in. O.D. tubing (nuts and ferrules included)
6-32 Valco for 1/32 in. O.D. tubing (nuts and ferrules included)
Kompatibilität
for connecting 1/16 to 1/32 in.
Allgemeine Beschreibung
Edelstahl, wenn nicht anders angegeben. Mit Nut und Ferrules.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)