Merck
59025-U
Verbinder, reduzierend
for connecting 1/16 to 1/32 in., bore size 0.25 mm
Synonym(e):
Valco® Verbinder
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
NACRES:
SB.52
Materialien
stainless steel union and fittings (nuts and ferrules included)
Beschreibung
internal
Verpackung
pkg of 1 unit
Bohrungsgröße
0.25 mm
Fitting
10-32 male Valco for 1/16 in. O.D. tubing
6-32 Valco for 1/32 in. O.D. tubing
Kompatibilität
for connecting 1/16 to 1/32 in.
Allgemeine Beschreibung
Edelstahl, wenn nicht anders angegeben. Mit Nut und Ferrules.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)