Merck
58626
Supelco
T-Stück
zero dead volume, for connecting 1/16 in., bore size 0.25 mm
Synonym(e):
Valco® Verbinder
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
Materialien
stainless steel
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
VICI Valco® ZT1C
Bohrungsgröße
0.25 mm
Fitting
10-32 female Valco for 1/16 in. O.D. tubing (fittings included)
Kompatibilität
for connecting 1/16 in.
Allgemeine Beschreibung
Edelstahl, wenn nicht anders angegeben. Mit Nut und Ferrules.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)