58449AST
CHIRALPAK® HSA (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4 mm, HPLC Column
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
HPLC-Säule CHIRALPAK® HSA, 5 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 4 mm
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L79
Produktlinie
CHIRALPAK®
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
CHIRALPAK®
Parameter
137 bar pressure (2000 psi)
20-30 °C temperature
40 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
5 cm × 4 mm
Matrix
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
human serum albumin phase
Partikelgröße
5 μm
Betriebs-pH-Wert
2-8
Trenntechnik
chiral
Allgemeine Beschreibung
k = (tr - t0)/tr
die prozentuale Proteinbindung (P) berechnet werden:
P = 100k/(k+1)
Es können verschiedenen Arten von mobilen Phasen verwendet werden. Eine mobile Phase, die aus 6 % 2-Propanol in 20 mM Kaliumphosphatpuffer, pH-Wert 7,0, besteht, führt zu Daten, die eine gute Übereinstimmung mit den Literaturdaten zeigen. Die Bedingungen der mobilen Phase sollten unter Abstimmung auf die zu testenden Arzneimittel gewählt werden. Bei Arzneimitteln, die in hohem Maße Proteine binden, könnte eine mobile Phase mit höherer Elutionsstärke benötigt werden, um die Retentionszeiten zu reduzieren.
(1) Goodman, A.; Gilman, A.G. The Pharmacological Basis of Therapeutics, 9th Edition, McGraw-Hill: New York, 1996; SS. 1712–1792.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
58449AST | 4061833518557 |