Merck
56403AST
Supelco
apHera NH₂ (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Produktbezeichnung
apHera NH2 HPLC-Säule, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L82
Produktlinie
apHera
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
apHera
Parameter
147 bar pressure (2133 psi)
4-50 °C temperature
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × ID
25 cm × 4.6 mm
Matrix
polymeric
Aktive Matrixgruppe
amino phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
300 Å
Betriebs-pH-Wert
1-14
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Allgemeine Beschreibung
apHera Aminosäulen basieren auf kovalent gebundenem Polyamin, das spezifisch für die Trennung von Mono- und Oligosacchariden optimiert wurde. Die Elutionsreihenfolge Mono-, Di-, Trisaccharid zeigt ein steigendes Elutionsvolumen mit steigender Acetonitrilkonzentration und eine vollständige Stabilität für sowohl saure als auch alkalische Eluate. Das kleine, robuste PVA-Copolymer-Kügelchen bietet mechanische und chemische Festigkeit sowie eine hohe Säuleneffizienz. Gängige Camion-Säulen auf Siliziumdioxidbasis weisen kein langes Säulenleben auf; vielleicht aufgrund der Hydrolyse von Siliziumdioxidteilchen durch die basische Aminogruppe. Da Supelco ein stark alkalisch-kompatibles Polymer verwendet, werden diese Probleme beseitigt. Eine stabile Retentionszeit sowie ein langes Säulenleben sind ebenfalls charakteristisch für die Säule.
Eigenschaften von Amino apHera-Säulen
  • Hohe Effizienz für die Kohlenhydratanalyse
  • Ideal für basische Bedingungen/amphoteren Nachweis
  • Hohe Selektivität für Mono- bis Oligosaccharide
  • pH-Bereich 2–13
  • 300 Ångström Porengröße
  • Stabile, berechenbare Retention
  • Langes Säulenleben
Empfohlene Produkte
Entdecken Sie LiChropur Reagenzien – ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Rechtliche Hinweise
apHera is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Anwendung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Marine de Person et al.
Journal of chromatography. A, 1081(2), 174-181 (2005-07-26)
A new procedure based on hydrophilic interaction chromatography coupled to tandem mass spectrometry (ionisation process by pneumatically assisted electrospray in negative ion mode), is developed and validated for the simultaneous determination of underivatised taurine and methionine in beverages rich in
Khin Than Myint et al.
Analytical chemistry, 81(18), 7766-7772 (2009-08-26)
We have developed a practical method for the comprehensive analysis of polar anionic metabolites in biological samples with the use of a nano-LC/MS system. A polyamine-bonded polymer-based apHera NH2 column, which is compatible with ammonium carbonate buffer, effectively retained anionic
Global Trade Item Number
SKUGTIN
56403AST4061838545091