Merck
Z763624
Breathe-Easier Membran für Multiwell-Platten
pack of 100 ea
Synonym(e):
breathable sealing membrane, multiwell sealing film, plate sealers, plate sealing film, sealing film
About This Item
UNSPSC-Code:
41122410
NACRES:
NB.22
Materialien
Rayon film (non-woven)
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
piercable
Verpackung
pack of 100 ea
Hersteller/Markenname
Diversified Biotech BERM-2000
Farbe
white
Allgemeine Beschreibung
Gasdurchlässige Membran – Eine Innovation für die Zellwachstumstechnologie!
Die Breathe-Easier Membran ermöglicht durch überaus hohe Gasaustauschraten maximales Zellwachstum. Beim Anbringen an Mikrotiterplatten gewährleistet die 5,5 Mil dicke Membran den gleichmäßigen Gasaustausch aller Wells, während die Wells gleichzeitig frei von Verunreinigungen gehalten werden. Bei konventionellen Mikrotiterplatten findet lediglich an den außen liegenden Wells der Platten ein gleichmäßiger Gasaustausch statt.
Die Sterilität von Breathe-Easier wird mittels Gammabestrahlung erzielt. Anders als bei der Sterilisation mit Ethylenoxid wird mit dieser Sterilisationsmethode gewährleistet, dass keine Zytotoxine in die Membranen gelangen. Mit Breathe-Easier werden Zellwachstum und -teilung der Fibroblasten nicht gehemmt und die Membran wurde von der FDA in Bezug auf den Blut- und Zellkontakt bei der Wundheilung zugelassen. Der Acrylklebstoff weist eine hervorragende Haftung an allen Kunststoff-Mikrotiterplatten auf.
  • Hohe Gasdurchlässigkeit- Sauerstoffumwandlung und Kohlenstoffdioxidaustausch erfolgen schnell und gleichmäßig, wodurch das Zellwachstum stimuliert wird. Die Wasserdampfdurchlässigkeit der Membran liegt bei 4,2 kg/m2/24 Stunden.
  • Nicht zytotoxisch und steril– zur Gewährleistung der Sterilität werden die Membranen gammabestrahlt. Die Membranen sind frei von Zytotoxinen.
  • Thermische & chemische Stabilität– Widerstandsfähig gegen eine Vielzahl von Ätz- und organischen Lösungsmitteln und beständig bei Temperaturen von -20 °C bis +80 °C.
  • Einfache Probenrückgewinnung– Die Proben können bei angebrachter Breathe-Easier Membran aus den Platten entfernt werden, da die Membran mit Pipettenspitzen durchstochen werden kann.
  • Praktisch & anwenderfreundlich– Die rechteckigen 6 x 3,5 Zoll großen Breathe-Easier Membranen sind mit 96-Well-Platten, Bioblock- und Gewebekulturplatten kompatibel. Dank der Papiertrennfolie lassen sich die Membranen mühelos auf den Platten anbringen.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Justin I Yoo et al.
Nature communications, 11(1), 5459-5459 (2020-10-31)
Biocontainment systems are needed to neutralize genetically modified organisms (GMOs) that pose ecological threats outside of controlled environments. In contrast, benign selection markers complement GMOs with reduced fitness. Benign selection agents serve as alternatives to antibiotics, which are costly and